Learn More
1-Fenilpiperazina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10157893 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157893 25 g Frasco de vidrio 25 g
10657102 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10157893 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130820250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-54-6
Fórmula molecular C10H14N2
Peso molecular (g/mol) 162.24
Número MDL MFCD00005957
Clave InChI YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
Nombre IUPAC 1-fenilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylpiperazine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18.8°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0620g/mL
Punto de ebullición 286.0°C
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.5% max. (Aniline) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5865 to 1.5885
Cantidad 25 g
Número UN 2927
Gravedad específica 1.062
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido