Learn More
1-fenilpentan-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenylpentan-3-one |
| CAS | 20795-51-1 |
| Fórmula molecular | C11H14O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilpentan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1045 |