Learn More
1-fenilpentan-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenylpentan-2-amine |
| CAS | 63951-01-9 |
| Fórmula molecular | C11H17N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | alpha-Propylbenzeneethanamine, alpha-Propylphenethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8,11H,2,6,9,12H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(N)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilpentan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.1361 |