Learn More
1-fenilpentadecano-d36, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenylpentadecane-D36 |
| CAS | 352431-31-3 |
| Fórmula molecular | C21 D36 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, pentadecyl-d31- (9 CI), 1-Phenylpentadecane-d36, 1-Phenylpentadecane-D36, Pentadecyl-d31-benzene-d5, Perdeuteropentadecylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H36/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-21-19-16-14-17-20-21/h14,16-17,19-20 H,2-13,15,18H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14 D,15D2,16 D,17 D,18D2,19 D,20 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-hentriacontadeuteriopentadecil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 324.7324 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.5077 g/mol |
| Mostrar más |