Learn More
1-(Fenilmetil)-L-histidina Éster Metílico Monocloruro, TRC
Código de producto. 30425082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425082 10 mg -
30409441 100 mg 100 miligramos
30422109 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99479310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274927-61-6
Fórmula molecular C14H18ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 295.76
Nombre IUPAC metilo (2S)-2-amino-3-(1-benzilimidazol-4-il)propanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(Cc2ccccc2)cn1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O2.ClH/c1-19-14(18)13(15)7-12-9-17(10-16-12)8-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,9-10,13H,7-8,15H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1088