Learn More
1-(fenilmetil)-5-(3-piridinil)-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Phenylmethyl)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 134415-17-1 |
| Fórmula molecular | C16H16N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O/c19-16-9-8-15(14-7-4-10-17-11-14)18(16)12-13-5-2-1-3-6-13/h1-7,10-11,15H,8-9,12H2 |
| SMILES | O=C1CCC(N1Cc2ccccc2)c3cccnc3 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1263 |