Learn More
1-(fenilmetil)-4-piperidinamina, TRC
Código de producto. 30412371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412371 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30412371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33584050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine
CAS 50541-93-0
Fórmula molecular C12H18N2
Cantidad 50 g
Sinónimo (1-Benzylpiperidin-4-yl)amine, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-aminopiperidine, 1-Benzyl-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-piperidinylamine, 1-Benzylpiperidine-4-amine, 2-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-1-(phenylmethyl)piperidine, 4-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-aminopiperidine, N-Benzyl-4-piperidinamine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
SMILES NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1
Nombre IUPAC 1-bencilpiperidin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 190.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.147