Learn More
1-(fenilmetil)-2-imidazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Phenylmethyl)-2-imidazolidinone |
| CAS | 2385-38-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Benzyl-2-imidazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c13-10-11-6-7-12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,11,13) |
| SMILES | O=C1NCCN1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-bencilimidazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.095 |