Learn More
1-(fenilmetoxi)-3-(2-propen-1-iloxi)-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Phenylmethoxy)-3-(2-propen-1-yloxy)-2-propanol |
| CAS | 83016-75-5 |
| Fórmula molecular | C13H18O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O3/c1-2-8-15-10-13(14)11-16-9-12-6-4-3-5-7-12/h2-7,13-14H,1,8-11H2 |
| SMILES | OC(COCC=C)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilmetoxi-3-prop-2-enoxipropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1256 |