Learn More
1-fenilisoquinolina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17730669 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
17730669 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17730669 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469670010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa PHENYLISOQUINOLINE
Nombre del producto químico o material 1-Phenylisoquinoline
CAS 3297-72-1
Punto de fusión 92°C to 98°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 347°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15 H11 N
Número MDL 00093934
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 205.26
Forma física Crystalline Powder