Learn More
1-Fenilisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Phenylisatin is a reactant for preparation of indolin-2,3-dione Schiff bases as potential antimycobacterial agents, antipyretic agents, antiproliferative agents, phenylacetamides as anticonvulsant agents and selective Galanin GAL3 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-fenilisatina es un reactivo para la preparación de indolina-2,3-diona con bases de Schiff como potenciales agentes antimicobacterianos, agentes antipiréticos y agentes antiproliferativos. Fenilacetamidas como agentes anticonvulsivos y antagonistas selectivos del receptor Galanin GAL3.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenylisatin |
| Punto de fusión | 139°C to 142°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 164531 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.23 |
| Porcentaje de pureza | 98% |