Learn More
1-Fenilisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367746 1 g 1 g
11377746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11388.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 723-89-7 | C14H9NO2 | 223.231 g/mol
1-Phenylisatin is a reactant for preparation of indolin-2,3-dione Schiff bases as potential antimycobacterial agents, antipyretic agents, antiproliferative agents, phenylacetamides as anticonvulsant agents and selective Galanin GAL3 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-fenilisatina es un reactivo para la preparación de indolina-2,3-diona con bases de Schiff como potenciales agentes antimicobacterianos, agentes antipiréticos y agentes antiproliferativos. Fenilacetamidas como agentes anticonvulsivos y antagonistas selectivos del receptor Galanin GAL3.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 723-89-7
Fórmula molecular C14H9NO2
Peso molecular (g/mol) 223.231
Número MDL MFCD00082681
Clave InChI UWCPWBIMRYXUOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylisatin, 1-phenylindoline-2,3-dione, 1-phenyl-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 1-phenyl, 1h-indole-2,3-dione, 1-phenyl-9ci, 1-phenyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, phenylisatin, n-phenylisatin
PubChem CID 12884
Nombre IUPAC 1-fenilindol-2,3-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylisatin
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 1 g
Beilstein 164531
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.