Learn More
1-(Feniletinil)ciclohexanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11404837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404837 1 g 1 g
11414837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21808.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20109-09-5
Fórmula molecular C14H16O
Peso molecular (g/mol) 200.281
Número MDL MFCD00060883
Clave InChI LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 593776
Nombre IUPAC 1-(2-feniletinil)ciclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylethynyl)cyclohexanol
Punto de fusión 60°C to 62°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 99%
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.