Learn More
(+/-)-1-Feniletilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11407687 100 mL 100 ml
11417687 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15711.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 618-36-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
Used for synthesis and as an emulsifying agent; used as a resolving agent and chiral intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa para síntesis y como agente emulsionante, agente de resolución y sustancia intermedia quiral.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 4,2 g/l.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire, de ácidos y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-36-0
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00008069
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
Nombre IUPAC 1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Phenylethylamine
Densidad 0.945
Punto de ebullición 69°C to 70°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.527
Cantidad 100 mL
Número UN UN2735
Beilstein 636127
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6026
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 4.2g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-1-Phenylethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-1-Phenylethylamine