Learn More
Mercaptano de 1-feniletilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481240 1 g 1 g
11491240 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26345.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6263-65-6 | C8H10S | 138.228 g/mol
The compound is used as a source of the thiol functional group in organic synthesis. It is introduced by S-alkylation to give alkyl benzylthioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este compuesto se utiliza como una fuente del grupo funcional tiol en síntesis orgánica. Se introduce por S-alquilación para obtener benciltioéteres alquílicos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6263-65-6
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00053515
Clave InChI QZZBJCFNHPYNKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylethyl mercaptan, benzenemethanethiol, .alpha.-methyl, +/--1-phenylethylmercaptan, 1-phenylethane-1-thiol, phenylethanethiol, benzenemethanethiol, alpha-methyl, 1-phenyl ethanethiol, 1-phenyl-ethanethiol, 1-phenethyl mercaptan, 1-phenylethylmercaptan
PubChem CID 141850
Nombre IUPAC 1-feniletanotiol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylethyl mercaptan
Densidad 1.021
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.558
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenylethyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenylethyl mercaptan