Learn More
(+/-)-1-Feniletanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444934 500 g 500 g
11451478 2500 g 2500 g
11461478 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444934 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13837.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
The Arthrobacter sp. is able to grow with (+ I-,(-)-1-phenylethanol or the racemic mixture as sole source of carbon. Growth is most rapid with the (-)-isomer, doubling time 12 h. Lipases show good activity and, in some cases, improved enantioselectivity when employed in pure ionic liquids for dynamic kinetic resolution of 1-phenylethanol by transesterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Artrobacter sp. puede crecer con (+ i-,(-)-1-feniletanol o la mezcla racémica como única fuente de carbono. El crecimiento es más rápido con el (-)-isómero, doblando el tiempo en 12 h. Las lipasas muestran una buena actividad y, en algunos casos, mejora la enantioselectividad cuando se emplea en líquidos iónicos puros para la resolución cinética dinámica de 1-feniletanol por transesterificación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-85-1
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.167
Número MDL MFCD00004508
Clave InChI WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
PubChem CID 7409
ChEBI CHEBI:669
Nombre IUPAC 1-feniletanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Phenylethanol
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.012
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Cantidad 500 g
Número UN UN2937
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%