Learn More
(±)-1-Feniletan-1,2,2,2-d4-ol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenylethanol-1,2,2,2-D4 |
| CAS | 90162-44-0 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H6 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenemethan-d-ol, α-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), α-(Methyl-d3)benzenemethan-d-ol (ACI), 1,2,2,2-Tetradeuterio-1-phenylethanol, 1,2,2,2-Tetradeutero-1-phenylethanol, 1-Phenylethanol-1,2,2,2-d4, (±)-1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol, (±)-1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol, (±)-1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9 H,1H3/i1D3,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,2-tetradeuterio-1-feniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.1891 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0983 g/mol |
| Mostrar más |