Learn More
1-Fenilciclopropanometilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10527484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10527484 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10225854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10158794 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10527484 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08400CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 935-42-2
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.22
Número MDL MFCD06213079
Clave InChI FUEMGCALFIHXAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclopropyl methanamine, 1-phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropanemethylamine, 1-1-phenylcyclopropyl methanamine, cyclopropanemethanamine, 1-phenyl, phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropylmethylamine, chembl61251, 1-phenylcyclopropyl methyl amine
PubChem CID 70287
Nombre IUPAC (1-fenilciclopropil)metanamina
SMILES NCC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-phenylcyclopropanemethylamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 97%