Learn More
Ácido 1-fenilciclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421800 25 g 25 g
11411800 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27525.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6120-95-2
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00001288
Clave InChI IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 80206
Nombre IUPAC ácido 1-fenilciclopropano-1-carboxílico
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 85°C to 89°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%