Learn More
Ácido 1-fenilciclopentanocarboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 1-fenilciclopentanocarboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 77-55-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H14 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Pentoxyverine Imp. A (EP), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity A, Pentoxyverine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 1-fenilciclopentano-1-carboxílico |
| Mostrar más |