Learn More
Ácido 1-fenilciclopentanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10226070 25 g Frasco de vidrio 25 g
10159462 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161140250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77-55-4 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-55-4
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD00001372
Clave InChI RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-phenyl, pubchem22923, acmc-209pao, phenylcyclopentanecarboxylic acid, phenylcyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 66167
Nombre IUPAC ácido 1-fenilciclopentano-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1(CCCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 157°C to 161°C
Color Marrón grisáceo a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C5H8CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, II, 418
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.