Learn More
Ácido 1-fenilciclopentanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11437186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437186 5 g 5 g
11447186 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25504.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-55-4
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD00001372
Clave InChI RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-phenyl, pubchem22923, acmc-209pao, phenylcyclopentanecarboxylic acid, phenylcyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 66167
Nombre IUPAC ácido 1-fenilciclopentano-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1(CCCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 158°C to 161°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1638653
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 98%