Learn More
1-Fenilciclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499896 10 g 10 g
11409906 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20877.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1589-60-2 | C12H16O | 176.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1589-60-2
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.259
Número MDL MFCD00021393
Clave InChI DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexanol, phenylcyclohexanol, cyclohexanol, phenyl, 1-phenylcyclohexanol-1, 1-phenyl-cyclohexanol, maybridge1_002485, 1-phenyl-cyclohexan-1-ol, acmc-209dj8
PubChem CID 15319
Nombre IUPAC 1-Fenilciclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylcyclohexanol
Punto de fusión 58°C to 62°C
Punto de ebullición 153°C (20 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1818360
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 97%