Learn More
Ácido 1-fenilciclohexanecarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469310 5 g 5 g
11459310 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50203.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1135-67-7 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-67-7
Fórmula molecular C13H16O2
Peso molecular (g/mol) 204.269
Número MDL MFCD00037152
Clave InChI QXXHHHWXFHPNOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-phenyl, acmc-1c6ij, 1-phenylcyclohexanecarboxylicacid, qxxhhhwxfhpnos-uhfffaoysa, 1-phenylcyclohexanecarboxylic acid #, cyclohexanecarboxylicacid, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexane carboxylic acid
PubChem CID 70817
Nombre IUPAC ácido 1-fenilciclohexano-1-carboxílico
SMILES C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylcyclohexanecarboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 99%