Learn More
1-Fenilciclobutanocarbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10645782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10645782 25 g Frasco de vidrio 25 g
10635782 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10645782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154950250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 14377-68-5
Número MDL MFCD00019258
Clave InChI DHIDUDPFTZJPCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylcyclobutanecarbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclobutanecarbonitrile, acmc-1c523, cyclobutanecarbonitrile,1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclobutanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclobutane carbonitrile
PubChem CID 84400
Nombre IUPAC 1-fenilciclobutano-1-carbonitrilo
SMILES C1CC(C1)(C#N)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H11N
Fórmula lineal C6H5C4H6CN
Índice de refracción 1.5313 to 1.5333
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.03
Peso molecular (g/mol) 157.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación