Learn More
1-Fenilbutan-1-amina, TRC
Código de producto. 30427760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427760 50 mg 50 miligramos
30418736 500 mg 500 miligramos
30415208 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32100050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2941-19-7
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.23
Nombre IUPAC 1-fenilbutan-1-amina
SMILES CCCC(N)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylbutan-1-amine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.1204