Learn More
1-Clorhidrato de fenilbiguaniro, TRC
Código de producto. 30423871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423871 250 mg -
30426454 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319913250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-57-2
Fórmula molecular C8H11N5 .HCl
Peso molecular (g/mol) 213.67
Sinónimo Phenylbiguanide Monohydrochloride, N'-Phenylbiguanide Monohydrochloride, N-Phenylimidodicarbonimidic Diamide Monohydrochloride, N-Phenylimidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-Phenylbiguanide Monohydrochloride
Nombre IUPAC 1-carbamimidilo-3-fenilguanidina; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylbiguanide hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5.ClH/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0781