Learn More
1-fenil-tetrahidrocarbolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-tetrahydrocarboline |
| CAS | 3790-45-2 |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2/c1-2-6-12(7-3-1)16-17-14(10-11-18-16)13-8-4-5-9-15(13)19-17/h1-9,16,18-19H,10-11H2 |
| SMILES | C1Cc2c([nH]c3ccccc23)C(N1)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-fenil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 248.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1313 |