Learn More
1-fenil-d5-azo-2-naftol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sudan 1 D5 |
| CAS | 752211-63-5 |
| Fórmula molecular | C16 2H5 H7 N2 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19 H/i1D,2 D,3 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)diazenil]naftalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 253.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1263 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |