Learn More
1-Fenil-5-(piridina-2-il)-2(1H)-piridona, TRC
Código de producto. 30410800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30410800 1 g -
30428544 2.5 g -
30428060 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3367501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 381725-50-4
Fórmula molecular C16 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 248.279
Sinónimo 1'-Phenyl-[2,3'-bipyridin]-6'(1'H)-one, 5-(2-Pyridyl)-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Nombre IUPAC 1-fenil-5-piridina-2-ilpiridina-2-una
SMILES O=C1C=CC(=CN1c2ccccc2)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2O/c19-16-10-9-13(15-8-4-5-11-17-15)12-18(16)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.095