Learn More
1-fenil-5-(piridin-2-il)-2(1H)-piridona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone-d5 |
| CAS | 2733718-04-0 |
| Fórmula molecular | C16 D5 H7 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1'-Phenyl[2,3'-bipyridin]-6'(1'H)-one-d5, 5-(2-Pyridyl)-1-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12N2O/c19-16-10-9-13(15-8-4-5-11-17-15)12-18(16)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H/i1D,2D,3D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C=CC2=O)c3ccccn3)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-5-piridin-2-ilpiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 253.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.126 |