Learn More
1-fenil-4-piperidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-4-piperidinamine |
| CAS | 63921-23-3 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Piperidinamine','1-phenyl-, 1-Phenyl-4-piperidinamine, (1-Phenylpiperidin-4-yl)amine, 1-Phenyl-piperidin-4-ylamine, 4-Amino-1-phenylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9,12H2 |
| SMILES | NC1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilpiperidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.258 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.131 |