Learn More
1-fenil-4-hexin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-4-hexyn-3-one |
| CAS | 122124-41-8 |
| Fórmula molecular | C12 H12 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O/c1-2-6-12(13)10-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CC#CC(=O)CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilhex-4-yn-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0888 |