Learn More
1-Fenil-3-trimetilsilil-2-propin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.5193 |
| Densidad | 0.961 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.34 |
| Porcentaje de pureza | 97% |