Learn More
1-Fenil-3-trifluorometil-2-pirazolin-5-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494457 1 g 1 g
11404467 5 g 5 g
11414467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20478.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 321-07-3 | C10H7F3N2O | 228.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-07-3
Fórmula molecular C10H7F3N2O
Peso molecular (g/mol) 228.174
Número MDL MFCD00051655
Clave InChI GLGRRRKQSFURGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-4h-pyrazol-3-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, maybridge4_000200, acmc-1ai73, 1-phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazoline-5-one, 2-phenyl-5-trifluoromethyl-2,4-dihydro-pyrazol-3-one
PubChem CID 668302
Nombre IUPAC 2-Fenil-5-(trifluorometil)-4H-pirazol-3-ona
SMILES C1C(=NN(C1=O)C2=CC=CC=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Punto de fusión 191°C to 195°C
Cantidad 1 g
Beilstein 655085
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.18
Porcentaje de pureza 98%