Learn More
1-Fenil-3-pirazolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460003 50 g 50 g
11470003 250 g 250 g
11450003 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12089.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-43-3 | C9H10N2O | 162.192 g/mol
Phenidone inhibits both the LO (lipoxygenase) and Cox (cyclooxygenase) pathways, the synthesis of Fos-related antigen protein, and is described as an anti-inflammatory and anti-oxidant compound. Phenidone has been shown to block neurotoxicity induced by kainate, and weakens oxidative stress induced by lipopolysaccharide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenidona inhibe las vías de la LO (lipoxigenasa) y de la Cox (ciclooxigenasa), la síntesis de la proteína del antígeno relacionado con Fos, y se describe como un compuesto antiinflamatorio y antioxidante. Se ha demostrado que la fenidona bloquea la neurotoxicidad inducida por el kainato y debilita el estrés oxidativo inducido por el lipopolisacárido.
Solubilidad
Soluble en agua (1:10 caliente), metanol (0,1 mg/ml), DMSO (75 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-43-3
Fórmula molecular C9H10N2O
Peso molecular (g/mol) 162.192
Número MDL MFCD00003094
Clave InChI CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
Nombre IUPAC 1-fenilpirazolidin-3-ona
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Punto de fusión 120°C to 123°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 131856
Índice Merck 14,7309
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.