Learn More
1-Phenyl-3-pyrazolidinone 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10627512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10627512 100 g Frasco de plástico 100 g
10617322 25 g Frasco de plástico 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10627512 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155981000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chemical Identifiers
CAS 92-43-3
Fórmula molecular C9H10N2O
Peso molecular (g/mol) 162.192
Número MDL MFCD00003094
Clave InChI CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
Nombre IUPAC 1-fenilpirazolidin-3-ona
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119°C to 123°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 24, 2
Índice Merck 15, 7419
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.