Learn More
1-Phenyl-3-pyrazolidinone 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10617322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617322 25 g Frasco de plástico 25 GR
10627512 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617322 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155980250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 92-43-3
Fórmula molecular C9H10N2O
Peso molecular (g/mol) 162.192
Número MDL MFCD00003094
Clave InChI CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
Nombre IUPAC 1-fenilpirazolidin-3-ona
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119°C to 123°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 24, 2
Índice Merck 15, 7419
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.