Learn More
Clorhidrato de 1-fenil-3-(piperidin-1-il)propan-1-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051773 25 mg 25 miligramos
17993066 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkode 30051773 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0237.030025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-fenil-3-(piperidin-1-il)propan-1-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride
CAS 886-06-6
Nombres de analitos o componentes 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP), Trihexyphenidyl Imp. A (EP), Trihexyphenidyl USP Related Compound A, Trihexyphenidyl USP RC A, 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Piperidyl Propiophenone Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Related Compound A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Trihexyphenidyl Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
SMILES Cl.O=C(CCN1CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-fenil-3-piperidin-1-ilpropan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 253.77
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1233 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.