Learn More
1-Fenil-3-oxabiciclo[3.1.0]hexan-2-one, TRC
Código de producto. 30136634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136634 50 g 50 g
30007604 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33611550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63106-93-4
Fórmula molecular C11H10O2
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo 1-Phenyl-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane;
SMILES CNCC[C@H](Oc1c(C)cc(O)cc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O2/c12-10-11(6-9(11)7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2