Learn More
1-Fenil-3-azabiciclo[3.1.0]hexan-2-one, TRC
Código de producto. 30427608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427608 1 g
30417281 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3208101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153275-06-0
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.21
Sinónimo 1-Phenyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Nombre IUPAC 1-fenil-3-azabiciclo[3.1.0]hexan-2-one
SMILES O=C1NCC2CC12c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO/c13-10-11(6-9(11)7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0841