Learn More
1-Fenil-3,4-dihidro-isoquinolina, TRC
Código de producto. 30421668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421668 500 mg
30415364 250 mg
30416519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP229440500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52250-50-7
Fórmula molecular C15H13N
Peso molecular (g/mol) 207.27
Sinónimo 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline, 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
Nombre IUPAC 1-fenil-3,4-dihidroisoquinolina
SMILES C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1048