Learn More
1-Fenil-2-trimetilsililacetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462248 100 g 100 g
15442248 5 g 5 g
15452248 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55866.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2170-06-1 | C11H14Si | 174.32 g/mol
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene was used in the preparation of donor-stabilized Pt-η-alkyne complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fenil-2-trimetilsililacetileno se utilizó en la preparación de los complejos de Pt-η-alquinos estabilizados con donantes.
Solubilidad
Poco soluble (6,1E-3 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2170-06-1
Fórmula molecular C11H14Si
Peso molecular (g/mol) 174.32
Número MDL MFCD00054860
Clave InChI UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
Color Incolora
Densidad 0.886 g/mL
Punto de ebullición 87°C to 88°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Fórmula lineal C6H5C≡CSi(CH3)3
Índice de refracción 1.528
Cantidad 100 g
Beilstein 3088678
Sinónimo 1-phenyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl phenylethynyl silane, silane, trimethyl phenylethynyl, 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene, phenylethynyltrimethylsilane, trimethylsilyl phenylacetylene, trimethyl 2-phenylethynyl silane, phenylethynyl-trimethylsilane, phenylethynyl trimethylsilane, acmc-1bika
Información de solubilidad Sparingly Soluble (6.1E-3 g/L) (25°C)
Nombre IUPAC trimetil(2-feniletinil)silano
PubChem CID 137464
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido