Learn More
1-fenil-2-pirrolidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 4641-57-0 |
| Fórmula molecular | C10H11NO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Phenyl-2-pyrrolidinone, N-Phenyl-2-pyrrolidinone, N-Phenyl-2-pyrrolidone, N-Phenylbutyrolactam, NSC 25325 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| SMILES | O=C1CCCN1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilpirrolidina-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 161.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0841 |