Learn More
1-Fenil-2-pirrolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373636 5 g 5 g
11383636 25 g 25 g
11393636 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14660.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4641-57-0 | C10H11NO | 161.20 g/mol
A novel derivative of 1-phenyl-2-pyrrolidinone, blebbistatin, inhibits non-muscle myocin II activity with high specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un nuevo derivado de 1-fenil-2-pirrolidinona, blebistatina, que inhibe la actividad de la miocina II no muscular con alta especificidad.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4641-57-0
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.20
Número MDL MFCD00003192
Clave InChI JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-phenyl, n-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenyl-2-pyrrolidinone, 1-phenyl-pyrrolidin-2-one, 1-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenylpyrrolidinone, n-phenyl pyrrolidone, pubchem23691, maybridge3_004960
PubChem CID 78375
Nombre IUPAC 1-fenilpirrolidina-2-ona
SMILES O=C1CCCN1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión 63°C to 68°C
Punto de ebullición 123°C (0.2 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 130685
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethyl Acetate. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 99%