Learn More
1-Fenil-2-propin-1-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15482162 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15482162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456430010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-propyn-1-one
CAS 3623-15-2
Punto de fusión 51.0°C to 52.0°C
Punto de ebullición 90.0°C (0.8 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6O
Número MDL MFCD06661646
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-phenyl-2-propyn-1-one, propiolophenone, benzoylacetylene, propynophenone, propioloylbenzene, ethyne, benzoyl, ethynyl phenyl ketone, phenyl ethynyl ketone, 3-oxo-3-phenylpropyne, 2-propyn-1-one, 1-phenyl
Clave InChI JITPLZPWKYUTDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(C#C)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1-fenilprop-2-in-1-ona
Peso molecular (g/mol) 130.15
PubChem CID 77179
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenyl-2-propyn-1-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.