Learn More
1-fenil-2-propin-1-ol, TRC
Product Code. 30424398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Unit Size:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30424398 250 mg 250 miligramos
30418411 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30424398 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP336418250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS 4187-87-5
Fórmula molecular C9H8O
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
SMILES OC(C#C)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenilprop-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 132.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575