Learn More
1-fenil-2-propin-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-2-propyn-1-ol |
| CAS | 4187-87-5 |
| Fórmula molecular | C9H8O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H |
| SMILES | OC(C#C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-fenilprop-2-in-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 132.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0575 |