Learn More
1-fenil-2-propin-1-ol, TRC
Código de producto. 30418073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418073 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30418073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336418500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
CAS 4187-87-5
Fórmula molecular C9H8O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
SMILES OC(C#C)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenilprop-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 132.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0575