Learn More
(±)-1-Fenil-2-propin-1-ol, 98+%
Código de producto. 10390844 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10390844 1 g Frasco de vidrio 1 g
10228943 5 g Frasco de vidrio 5 g
10146703 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10390844 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392760010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 4187-87-5 | C₃H₃O | 132,16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4187-87-5
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00021860
Clave InChI UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenylpropargyl alcohol, ethynylphenylcarbinol, phenylethynylcarbinol, 2-propyn-1-ol, 1-phenyl, benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl, alpha-ethynylbenzyl alcohol, alpha-ethynylbenzenemethanol, alpha-phenylpropargyl alcohol
PubChem CID 20155
Nombre IUPAC 1-fenilprop-2-in-1-ol
SMILES C#CC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0660g/mL
Punto de ebullición 231.0°C to 233.0°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCH(OH)C6H5
Índice de refracción 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.066
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (#1)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación